4-Fenilpiperidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
164770010 164770050
ACRO164770010EA 53.7 EUR
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Fenilpiperidina 98%
4-Fenilpiperidina
Formula: C₁₁H₁₅N
Pto. Ebullición: 255…257 °C (727 mmHg)
Pto. de fusión: 57…63 °C
Densidad: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006002
Núm. CAS: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %