(±)-δ-Dodecalactona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14406.14
L14406.22
L14406.14EA
40.8
EUR
L14406.14
L14406.22
(±)-δ-Dodecalactona ≥98%
(±)-δ-Dodecalactona
Purity: 98%
CAS No.: 713-95-1
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 165°(329°F)
Refractive Index: 1.4600
Melting Point: -7°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 1282749
MDL No.: MFCD00006651
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 288 °C Pto. de fusión: –7 °C Densidad: 0,950 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006651 Núm. CAS: 713-95-1 EINECS: 211-932-4 |