(±)-δ-Hexalactona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(±)-Tetrahidro-6-metil-2H-pirano-2-ona, (±)-Hexan-5-olido
A19274.14
A19274.22
A19274.14EA
60.5
EUR
A19274.14
A19274.22
(±)-δ-Hexalactona ≥98%
(±)-δ-Hexalactona
Purity: 98%
CAS No.: 823-22-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: 18°
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 80501
MDL No.: MFCD00083574
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 231 °C Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 1,040 Pto. de inflamación: 105 °C (221 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083574 Núm. CAS: 823-22-3 EINECS: 212-511-8 |