(±)-δ-Octalactona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14303.14
L14303.22
L14303.14EA
67.3
EUR
L14303.14
L14303.22
(±)-δ-Octalactona ≥97%
(±)-δ-Octalactona
Purity: 97%
CAS No.: 698-76-0
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -14°
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 111515
MDL No.: MFCD00144051
Formula:
C₈H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 238 °C Pto. de fusión: –14 °C Densidad: 1,002 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144051 Núm. CAS: 698-76-0 EINECS: 211-820-5 |