Ácido 6-aminonicotinico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11223.06
A11223.14
A11223.06EA
106
EUR
A11223.06
A11223.14
Ácido 6-aminonicotinico 98%
Ácido 6-aminonicotinico
Purity: 98%
CAS No.: 3167-49-5
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 320° dec.
Beilstein Reference: 115992
Merck Reference: 14,456
MDL No.: MFCD00006326
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 320 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006326 Núm. CAS: 3167-49-5 EINECS: 221-630-4 Índice Merck: 14,456 |