Ácido 6-aminonicotinico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
202540050 202540250 202540010
ACRO202540050EA 110 EUR
ACRO202540050 ACRO202540250 ACRO202540010
Ácido 6-aminonicotinico 98%
Ácido 6-aminonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006326
Núm. CAS: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Índice Merck: 13,00455
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %