6-Aminohexanoato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
6-Aminohexanoic acid ethyl ester, 6-Aminocaproic acid ethyl ester
H50296.03
H50296.MD
H50296.03EA
327
EUR
H50296.03
H50296.MD
6-Aminohexanoato de etilo 98%
6-Aminohexanoato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 371-34-6
Molecular Formula: C8H17NO2
Formula Weight: 159.23
MDL No.: MFCD00233495
Formula:
C₈H₁₇NO₂ MW: 159,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00233495 Núm. CAS: 371-34-6 |