6-Bromohexanoato de etilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
A18398.18 A18398.09 A18398.30
A18398.18EA 132 EUR
A18398.18 A18398.09 A18398.30
6-Bromohexanoato de etilo ≥97%
6-Bromohexanoato de etilo
Purity: 97+% CAS No.: 25542-62-5 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2CH2CH3 Formula Weight: 223.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4595 Boiling Point: 128-130°/16mm Beilstein Reference: 1756051 MDL No.: MFCD00000270
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 128…130 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,254
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000270
Núm. CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2