6-Bromohexanoato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromocaproic acid ethyl ester, 6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromohexanoate
305920250 305921000
ACRO305920250EA 88.5 EUR
ACRO305920250 ACRO305921000
6-Bromohexanoato de etilo 98%
6-Bromohexanoato de etilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 128…130 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,254 g/cm³
Pto. de inflamación: 58,3 °C
Número MDL: MFCD00000270
Núm. CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %