ε-Hexalactona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 502-44-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 109°(228°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.078
Refractive Index: 1.4630
Appearance: Colourless
Melting Point: -2°
Boiling Point: 235-236°
Beilstein Reference: 106919
MDL No.: MFCD00003267
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 235…236 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 1,078 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003267 Núm. CAS: 502-44-3 EINECS: 207-938-1 |