ε-Hexalactona monomer 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
173440010
173442500
173440025
ACRO173440010EA
159
EUR
ACRO173440010
ACRO173442500
ACRO173440025
ε-Hexalactona monomer 99%
ε-Hexalactona
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 225 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1,03 g/cm³ Pto. de inflamación: 109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003267 Núm. CAS: 502-44-3 EINECS: 207-938-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |