Amoníaco en solución 0.1 mol/l (0.1 N)
Proveedor: PROLABO CMP
MC300650.1000 MC300650.5000
PRLSMC300650.1000EA 0 EUR
PRLSMC300650.1000 PRLSMC300650.5000
Amoníaco en solución 0.1 mol/l (0.1 N)
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6