Amoníaco en solución 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de amonio
338818-100ML 338818-1L
338818-100MLEA 122 EUR
338818-100ML 338818-1L
Amoníaco en solución 28% (NH₃ basis) in water ≥99.99% (trace metals basis)
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Pto. Ebullición: 32 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –92 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30,2 %(V)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) 28.0 - 30.0 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 0.01 %