(±)-Ácido piperidina-2-carboxilico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23541.06
B23541.14
B23541.22
B23541.06EA
32.4
EUR
B23541.06
B23541.14
B23541.22
(±)-Ácido piperidina-2-carboxilico ≥99%
(±)-Ácido piperidina-2-carboxilico
Purity: 99%
CAS No.: 535-75-1
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 81095
Merck Reference: 14,7458
MDL No.: MFCD00064347
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064347 Núm. CAS: 535-75-1 EINECS: 208-616-3 Índice Merck: 14,7458 |