(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
B24723.03 B24723.06 B24723.14
B24723.03EA 28.4 EUR
B24723.03 B24723.06 B24723.14
(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico ≥98%
(±)-Ácido piperidina-3-carboxilico
Purity: 98% CAS No.: 498-95-3 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 261° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 81096 Merck Reference: 14,6561 MDL No.: MFCD00005992
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 261 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005992
Núm. CAS: 498-95-3
EINECS: 207-873-9
Índice Merck: 14,6561