(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11795.14 A11795.22
A11795.14EA 54.2 EUR
A11795.14 A11795.22
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico ≥98%
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico
Purity: 98% CAS No.: 498-94-2 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Odour: Odourless Melting Point: 350° Beilstein Reference: 112553 Merck Reference: 14,5189 MDL No.: MFCD00006004
Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >350 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006004
Núm. CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Índice Merck: 14,5189