(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122620250 122621000 122625000
ACRO122620250EA 42.8 EUR
ACRO122620250 ACRO122621000 ACRO122625000
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico 99%
(±)-Ácido piperidina-4-carboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006004
Núm. CAS: 498-94-2
EINECS: 207-872-3
Índice Merck: 13,05208
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink-beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (120°C, 4 hrs)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)