Tribromuro de boro 1 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L14880.AC L14880.AE L14880.A1
L14880.ACEA 58.8 EUR
L14880.AC L14880.AE L14880.A1
Tribromuro de boro 1 M in dichloromethane
Tribromuro de boro
CAS No.: 10294-33-4 Molecular Formula: BBr3 Formula Weight: 250.52 Refractive Index: 1.4340 Merck Reference: 14,1347 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00011312
Formula: BBr₃
MW: 250.52 g/mol
Pto. Ebullición: 91.2
Pto. de fusión: -46
Densidad: 1.467
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011312
Núm. CAS: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 3390
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 14,1347