Tribromuro de boro 1 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
378191000
378198000
378191000.EA
89.8
EUR
378191000.
378198000.
Tribromuro de boro 1 M in heptane, AcroSeal®
Tribromuro de boro
Formula:
BBr₃ MW: 250,52 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C Densidad: 0,869 g/cm³ Pto. de inflamación: –1 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011312 Núm. CAS: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 3384 ADR: 6.1, |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to amber Solution |
Strength | 0.9 to 1.1 M |