Tricloruro de boro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
176681000 176688000
176681000.EA 110 EUR
176681000. 176688000.
Tricloruro de boro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Tricloruro de boro
Formula: BCl₃
MW: 117.17 g/mol
Pto. Ebullición: 12.4
Pto. de fusión: -107
Densidad: 1.876
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011313
Núm. CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,01378
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Solution (May darken on storage)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %