Tricloruro de boro 1 M in hexane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
198921000 198928000
198921000.EA 91.5 EUR
198921000. 198928000.
Tricloruro de boro 1 M in hexane, AcroSeal®
Tricloruro de boro
Formula: BCl₃
Densidad: 0,738 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011313
Núm. CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 3286
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M