Clorodifluoroacetato de sodio 97%, barras
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
A15756.14
A15756.22
A15756.36
A15756.14EA
71.3
EUR
A15756.14
A15756.22
A15756.36
Clorodifluoroacetato de sodio 97%, barras
Clorodifluoroacetato de sodio
Purity: 97%
CAS No.: 1895-39-2
Molecular Formula: ClCF2CO2Na
Formula Weight: 152.46
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 4162363
Formula:
C₂ClF₂NaO₂ Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064771 Núm. CAS: 1895-39-2 EINECS: 217-586-0 |