Clorodifluoroacetato de sodio 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
404590250 404590050 404591000
ACRO404590250EA 73 EUR
ACRO404590250 ACRO404590050 ACRO404591000
Clorodifluoroacetato de sodio 96%
Clorodifluoroacetato de sodio
Formula: C₂ClF₂NaO₂
MW: 152,46 g/mol
Pto. de fusión: 195…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064771
Núm. CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥95 %