Cloruro de cloroacetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147290010 147291000 147292500 147290025
ACRO147290010EA 107 EUR
ACRO147290010 ACRO147291000 ACRO147292500 ACRO147290025
Cloruro de cloroacetilo 98%
Cloruro de cloroacetilo
Formula: C₂H₂Cl₂O
Pto. Ebullición: 105 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,42 g/cm³
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000725
Núm. CAS: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1,
Índice Merck: 13,02074
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %