Cloruro de cloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
8.02411.0005EA 37.5 EUR
8.02411.0005 8.02411.0250 8.02411.1000 8.02411.9020
Cloruro de cloroacetilo, Sigma-Aldrich®
Cloruro de cloroacetilo
Formula: C₂H₂Cl₂O
Pto. Ebullición: 105 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22,5 °C
Densidad: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000725
Núm. CAS: 79-04-9
EINECS: 201-171-6
UN: 1752
ADR: 6.1 (8),I
Índice Merck: 13,02074