D(+)-Sorbosa ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B21208.02
B21208.77
B21208.02EA
438
EUR
B21208.02
B21208.77
D(+)-Sorbosa ≥98%
D(+)-Sorbosa
Purity: 98%
CAS No.: 3615-56-3
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00151095
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 163…165 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151095 Núm. CAS: 3615-56-3 EINECS: 222-796-0 |