Ditiodiglicol tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Ditiodietanol, 2,2'-Ditiobisetanol
L11800.18 L11800.30
L11800.18EA 73 EUR
L11800.18 L11800.30
Ditiodiglicol tech. 90%, grado técnico
Ditiodiglicol
Purity: 90% CAS No.: 1892-29-1 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 25° Boiling Point: 158-163°/3.5mm Beilstein Reference: 1735851 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002906
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: 158…163 °C (3,5 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 25 °C
Densidad: 1,261
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002906
Núm. CAS: 1892-29-1
EINECS: 217-576-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III