Disulfuro de bis(4-clorofenilo) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
B25604.06
B25604.14
B25604.06EA
65.4
EUR
B25604.06
B25604.14
Disulfuro de bis(4-clorofenilo) ≥98%
Disulfuro de bis(4-clorofenilo)
Purity: 98+%
CAS No.: 1142-19-4
Molecular Formula: C12H8Cl2S2
Formula Weight: 287.23
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 1644663
Formula:
C₁₂H₈Cl₂S₂ Pto. de fusión: 71…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013642 Núm. CAS: 1142-19-4 EINECS: 214-531-2 |