Disulfuro de bis(4-metoxifenilo) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
B25399.03 B25399.06
B25399.03EA 56.4 EUR
B25399.03 B25399.06
Disulfuro de bis(4-metoxifenilo) ≥97%
Disulfuro de bis(4-metoxifenilo)
Purity: 97% CAS No.: 5335-87-5 Molecular Formula: C14H14O2S2 Formula Weight: 278.39 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 200°/3mm MDL No.: MFCD00041358
Formula: C₁₄H₁₄O₂S₂
MW: 278.4 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 37…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041358
Núm. CAS: 5335-87-5