Cloruro de dicloroacetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22296.22
B22296.36
B22296.22EA
37.9
EUR
B22296.22
B22296.36
Cloruro de dicloroacetilo ≥97%
Cloruro de dicloroacetilo
Purity: 97%
CAS No.: 79-36-7
Molecular Formula: Cl2CHCOCl
Formula Weight: 147.39
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 107-108°
Merck Reference: 14,3053
UN No.: 1765
MDL No.: MFCD00000840
Formula:
C₂HCl₃O Pto. Ebullición: 107…108 °C Densidad: 1,532 Pto. de inflamación: 66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000840 Núm. CAS: 79-36-7 EINECS: 201-199-9 UN: 1765 ADR: 8,II Índice Merck: 14,3053 |