Xilitol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
A16944.22
A16944.36
A16944.22EA
42.6
EUR
A16944.22
A16944.36
Xilitol ≥99%
Xilitol
Purity: 99%
CAS No.: 87-99-0
Molecular Formula: C5H12O5
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 1720523
Merck Reference: 14,10085
MDL No.: MFCD00064292
Formula:
C₅H₁₂O₅ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 495 Pto. de fusión: 92…96 °C Densidad: 1.515 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064292 Núm. CAS: 87-99-0 EINECS: 201-788-0 Índice Merck: 13,10140 |