Xilitol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2R,3r,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
225981000 225980250 225980025 225985000
ACRO225981000EA 84.1 EUR
ACRO225981000 ACRO225980250 ACRO225980025 ACRO225985000
Xilitol 99+%
Xilitol
Formula: C₅H₁₂O₅
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 215…217 °C
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064292
Núm. CAS: 87-99-0
EINECS: 201-788-0
Índice Merck: 13,10140
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.5 %
GC ≥99.0 % (on dry substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Reducing sugars ≤0.2 %