Etanol 20% (w/w), Emprove® Expert for cleaning biochromatography resins, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl alcohol
Filtrado por 0,2 µm
4.80910.9180
4.80910.9010
4.80910.1000
4.80910.9950
4.80910.6180
4.80910.1000_T
4.80910.6180_T
4.80910.9010_T
4.80910.9180_T
4.80910.9180EA
0
EUR
4.80910.9180
4.80910.9010
4.80910.1000
4.80910.9950
4.80910.6180
MERP4.80910.1000_T
MERP4.80910.6180_T
MERP4.80910.9010_T
MERP4.80910.9180_T
Etanol 20% (w/w), Emprove® Expert for cleaning biochromatography resins, SAFC®
Etanol
Formula:
C₂H₅OH MW: 46.07 g/mol Pto. Ebullición: 78.3 Pto. de fusión: -117 Pto. de inflamación: 12 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003568 Núm. CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 III Índice Merck: 12,03806 |
Resultados test especificaciones
Assay (Ethanol) | 19.5 - 20.5 % (w/w) |
Total aerobic microbial count (TAMC) | ≤ 10 CFU/ml |
Total combined yeasts/moulds count (TYMC) | ≤ 10 CFU/ml |
Bacterial endotoxins | ≤ 2.5 I.U./ml |
Evaporation residue | ≤ 10 mg/l |
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*). | |
Manufactured with Ethanol absolute (acc. to Ph Eur, BP, JP, USP) & purified water (acc. to Ph Eur). |