Etanol 70% ≥70% (v/v)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
Filtrado por 0,2 µm
93003.1006EA 253 EUR
93003.1006 93003.1006_T
Etanol 70% ≥70% (v/v)
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: -117
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Ethanol) (V/V) Min. 69,9 %
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.880 - 0.890