Isohexano (mezcla de isómeros) 99+% HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylpentane
45652.K2 45652.K7
45652.K2EA 82.2 EUR
45652.K2 45652.K7
Isohexano (mezcla de isómeros) 99+% HPLC
Isohexano (mezcla de isómeros)
Purity: 99+% CAS No.: 92112-69-1 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.67 Refractive Index: 1.3795 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 65-70° UN No.: 1208 MDL No.: MFCD02179311
Formula: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Pto. Ebullición: 65…70 °C
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.67
Pto. de inflamación: <–23 °C (–9 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009406
Núm. CAS: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3 II