L(-)-Sorbosa 98%
Proveedor: Thermo Scientific
225961000 225962500 225960010
ACRO225961000EA 266 EUR
ACRO225961000 ACRO225962500 ACRO225960010
L(-)-Sorbosa 98%
L(-)-Sorbosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151097
Núm. CAS: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Índice Merck: 12,08874
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -42° to -44° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)