L(-)-Sorbosa, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
567692-1 567692-250
567692-1EA 1320 EUR
567692-1 567692-250
L(-)-Sorbosa, Millipore®
L(-)-Sorbosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 380 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151097
Núm. CAS: 87-79-6
EINECS: 201-771-8
Índice Merck: 12,08874