Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexanitritocobaltato de trisodio
233722-100G
233722-500G
233722-100GEA
290
EUR
233722-100G
233722-500G
Sodium hexanitritocobaltate(III) ACS, Fluka™
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formula:
Na₃Co(NO₂)₆ MW: 403.94 g/mol Pto. de fusión: 220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003512 Núm. CAS: 13600-98-1 EINECS: 237-077-7 UN: 1479 ADR: 5.1 II |
Resultados test especificaciones
Appearance of the substance | complying |
Insoluble in acetic acid | Max. 0.020 % |
Suitability for K determination | complying |