di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0%, en polvo, Bioreactivo ultra puro for liquid chromatography, para biología molecular, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
4062-01EA 120.91 EUR
4062-01 4062-05
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0%, en polvo, Bioreactivo ultra puro for liquid chromatography, para biología molecular, J.T.Baker®
di-Sodium hydrogen phosphate
Powder. For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formula: Na₂HPO₄
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (Na₂HPO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Insoluble Matter ≤0.01 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %