di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-100.5% (base secada), en cristales USP endotoxin tested, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
3816-07EA 1067.35 EUR
3816-07 3816-05
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 98.0-100.5% (base secada), en cristales USP endotoxin tested, J.T.Baker®
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Pto. de fusión: 48
Densidad: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
GMP Manufactured Product 98.0 - 100.5%
Meets U.S.P Requirements ≤16 ppm
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.06%
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
USP - Assay (Na₂HPO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
USP - Arsenic (As) ≤ 16 ppm
USP - Chloride (Cl) ≤ 0.06 %
USP - Endotoxin Concentration (2.5 EU/g max.) Passes Test
USP - Identification Passes Test
USP - Insoluble Substances ≤ 0.4 %
USP - Loss on Drying 43.0 - 50.0 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.