Ácido orto-peryódico 34% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
B20172.22 B20172.36
B20172.22EA 55.8 EUR
B20172.22 B20172.36
Ácido orto-peryódico 34% (w/w) en solución acuosa
Ácido orto-peryódico
CAS No.: 10450-60-9 Molecular Formula: H5IO6 Formula Weight: 227.94 Merck Reference: 14,7171 UN No.: 3098 MDL No.: MFCD00011344
Formula: H₅IO₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011344
Núm. CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
UN: 3098
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 14,7171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM