Cloruro de fenilacetilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
130301000 130305000
ACRO130301000EA 53.3 EUR
ACRO130301000 ACRO130305000
Cloruro de fenilacetilo 98%
Cloruro de fenilacetilo
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 94…95 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 91 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000729
Núm. CAS: 103-80-0
EINECS: 203-146-5
UN: 2577
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to pink-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 %
Free acid (HCl) Traces
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %