Polipropilenglicol, M.W. 1,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40812.18
40812.30
40812.18EA
40.6
EUR
40812.18
40812.30
Polipropilenglicol, M.W. 1,000
Polipropilenglicol
CAS No.: 25322-69-4
Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD01779683
Formula:
H(OCH₂CH₂CH₂)nOH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084446 Núm. CAS: 25322-69-4 EINECS: 500-039-8 |