Polipropilenglicol, M.W. 2,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
L14699.AEEA 39.1 EUR
L14699.AE L14699.AP L14699.PG
Polipropilenglicol, M.W. 2,000
Polipropilenglicol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Flash Point: 194°(381°F) Refractive Index: 1.4510 MDL No.: MFCD01779687
Formula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Densidad: 1,002
Pto. de inflamación: 194 °C (381 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084446
Núm. CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8