Polipropilenglicol, M.W. ∼ 3,000
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40814.18 40814.30
40814.18EA 38.5 EUR
40814.18 40814.30
Polipropilenglicol, M.W. ∼ 3,000
Polipropilenglicol
CAS No.: 25322-69-4 Molecular Formula: H[OCH(CH3)CH2]nOH Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00084446
Formula: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084446
Núm. CAS: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8