Titanio (IV) cloruro 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de titanio
378161000 378168000
378161000.EA 89.8 EUR
378161000. 378168000.
Titanio (IV) cloruro 1 mol/l in toluene, AcroSeal®
Titanio (IV) cloruro
Formula: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Pto. Ebullición: 136
Pto. de fusión: 136.2
Densidad: 0.964 g/cm³
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,09555
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear orange Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.1 M