Fumaronitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 70.7 EUR
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumaronitrilo 98%
Fumaronitrilo
Formula: C₄H₂N₂
Pto. Ebullición: 186 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 95…98 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001928
Núm. CAS: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)