trans-Anetol ≥98% (por GC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13482.14
A13482.22
A13482.36
A13482.14EA
25.6
EUR
A13482.14
A13482.22
A13482.36
trans-Anetol ≥98% (por GC)
trans-Anetol
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 4180-23-8
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 232-235°
Beilstein Reference: 774229
Merck Reference: 14,643
MDL No.: MFCD00009284
Formula:
C₁₀H₁₂O Pto. Ebullición: 232…235 °C Pto. de fusión: 20…23 °C Densidad: 0,991 Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) |
Número MDL:
MFCD00009284 Núm. CAS: 4180-23-8 EINECS: 224-052-0 Índice Merck: 14,643 |