trans-Anetol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
152531000 152530050 152535000
ACRO152531000EA 51.6 EUR
ACRO152531000 ACRO152530050 ACRO152535000
trans-Anetol 99%
trans-Anetol
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 236 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 23 °C
Densidad: 0,9875 g/cm³
Pto. de inflamación: 90 °C
Número MDL: MFCD00009284
Núm. CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.986 to 0.989
GC ≥98.5 %