Silicagel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Proveedor: Merck
214396-1KG 214396-5KG
214396-1KGEA 111 EUR
214396-1KG 214396-5KG
Silicagel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: > 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb910a95beceac796ecc2e40cfbae6327b16611&vid=39912bddd50790ed76c141635a89325146f5ab7d&prid=web&clid=SAPDAM